Learn More
Afora™ Columna de relleno
Se utiliza en aplicaciones generales de laboratorio. Las columnas de llenado Afora™ se pueden utilizar en la preparación de muestras para su uso posterior.
Marca: Afora™ 2517/E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Se emplea en aplicaciones generales de laboratorio, canalización y filtración.
- Forma cilíndrica
- Una junta de vidrio esmerilado macho en la parte superior, una junta de vidrio esmerilado hembra en la parte inferior.
Especificaciones
40 mm | |
Vidrio | |
Juntas de vidrio esmerilado: |
760 ml | |
Total: 735 mm, trabajo: 600 mm | |
NS 45/40 |