Learn More
Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker) Mouse, Clone: FLG/1563, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2312-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929997
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Filaggrin (Keratinocyte Differentiation Marker)
Cytoplasmic
FLG/1563
Unconjugated
Mouse
26-45kDa (Processed); 350kDa (Profilaggrin)
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2312
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Filaggrin protein fragment (apprx. aa 998-1104)
U-251-MG cells or Skin
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.