Learn More
Thermo Scientific™ Fibroblast Growth Factor 18, human
117.00€ - 218.00€
Especificaciones
Peso molecular 21.1 kd
Envase Plastic bottle
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formulario Lyophilized
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15448659
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J67166.Y&
5μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15438659
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J67166.!F
25μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
21.1 kd
Plastic bottle
Store at -20°C
Lyophilized