Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F15-8 x 50cy
Sedimente muestras fraccionarias con un valor de RCF alto con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy.
Marca: Thermo Scientific™ 75003663
2853.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.30000kg
Descripción
Sedimente muestras fraccionarias con un valor de RCF alto con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy.
Características:
Rotor Fiberlite:
- Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- Garantiza la integridad estructural mediante un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga
- Respaldado por una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores se venden por separado. Hay disponible además un kit de regeneración de juntas tóricas (021-085-077). Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Frascos y tubos Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3, y Thermo Scientific Nalgene™
Recomendada para:
Sedimentación de células, bacterias, fracciones subcelulares y pequeñas cantidades de ácidos nucleicos y virus
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F15-8 x 50 cy para Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT | |
8 × 50 ml | |
14500 rpm | |
1381 | |
30 mm | |
25 ° | |
Eficiencia energética, menos residuos |
Rotor de ángulo fijo | |
24.446 x g | |
104 mm | |
121 mm | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F | |
Sí |