Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F14-6 x 250y
Procese grandes volúmenes con el rotor de ángulo fijo de seis puestos y 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
14250.00€
Especificaciones
Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250 y |
---|---|
Material | Compuesto de fibra de carbono |
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
Capacidad | 6 x 250 mL |
RCF máx. | 30.100 x g |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10610491
|
Thermo Scientific™
78500 |
Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC | 6 x 250 mL | 14.000 rpm | 30.100 x g |
14250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Procese grandes volúmenes con el rotor de ángulo fijo de seis puestos y 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
Rotores Fiberlite:- El tiempo de procesamiento se reduce con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
- Este rotor cuenta con una garantía de 15 años.
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus, serie Sorvall Evolution™ RC, Thermo Scientific Jouan KR22i, serie Beckman™ J2, Beckman J2, serie Avanti, serie Hitachi™ Himac CR21/CR22 y botellas y tubos Nalgene™.
Recomendado para:
Procesamiento de lisados, homogeneizados, precipitación de proteínas y enzimas con sulfato amónico y homogeneizados de tejidos vegetales.
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250 y | |
Rotor de ángulo fijo | |
30.100 x g | |
137 mm | |
1690 | |
62 mm | |
23° | |
Sí |
Compuesto de fibra de carbono | |
6 x 250 mL | |
14.000 rpm | |
37 mm | |
135 mm | |
15,5 lb (7,03 kg) | |
8.122 x g |