Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 250mL Bottle
Catalog Number p-8401013
Click to view available options
Descripción:
Sistema de frascos Fiberlite 250 ml, PC
Sistema de frascos Fiberlite 250 ml, PPCO
Thermo Scientific™ 250mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottle will be available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and General Purpose Centrifuges
 Thermo Scientific™ 250mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottle will be available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and General Purpose Centrifuges.
Características
• PPCO & PC
• aumento de la vida útil del ciclo en comparación con el anterior frasco Thermo Scientific - 100 ciclo de vida (tapas + frascos)
• Certificaciones USP clase VI - no citotóxicas
• las velocidades máximas coinciden con los rotores
• El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación mucho más fácil del frasco y su retirada
Certifications
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 250 ml
Descripción Sistema de frascos Fiberlite 250 ml, PPCO