Learn More
Invitrogen™ FGFR4 Recombinant Human Protein
FGFR4 is a member of the FGFR family of receptor tyrosine kinases.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002002 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 1mM DTT, 0.01% NP-40, 0.01mM EDTA, 20% glycerol |
Peso molecular | 42.6kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15428403
|
Invitrogen™
PR4380C |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10577163
|
Invitrogen™
PR4380A |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The FGFR family is known to regulate a host of cellular functions including angiogenesis, mitogenesis, osteogenesis, myogenesis, carcinogenesis, cellular differentiation, and tissue repair after injury. The FGFR family has also been implicated in a number of diseases including cancer, rheumatoid arthritis, and diabetic retinopathy.
Especificaciones
NP_002002 | |
50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 1mM DTT, 0.01% NP-40, 0.01mM EDTA, 20% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
FGF Receptor Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
42.6kDa | |
RUO - research use only | |
FGFR4, JTK2 | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |