Learn More
Invitrogen™ Human FGFR3, His Tag Recombinant Protein
FGFR3 is a member of the FGFR family of receptor tyrosine kinases.
632.00€ - 7900.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000133
Alias de gen FGFR3, CEK2, JTK4
Familia Quinasa FGF Receptor Kinase Family
Especie Human
Recombinante Recombinant
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15431204
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR4631B
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10352163
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4107
1mg
7900.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
11569326
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3145
10 μg
632.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
The FGFR family is known to regulate a host of cellular functions including angiogenesis, mitogenesis, osteogenesis, myogenesis, carcinogenesis, cellular differentiation, and tissue repair after injury. The FGFR family has also been implicated in a number of diseases including cancer, rheumatoid arthritis, and diabetic retinopathy.
Especificaciones
Especificaciones
NP_000133
FGF Receptor Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
FGFR3, CEK2, JTK4
Human
His Tag