Learn More
New Source™ Mascarilla desechable FFP3
Mascarilla desechable FFP3 para protegerse de la inhalación de gotas y partículas. Disponible con o sin válvula de exhalación.
Marca: New Source™ HY9330
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Capas exteriores de polipropileno
- Pliegue plano
- 16689272 incluye una válvula de exhalación para mayor comodidad
- 16679272 no incluye válvula
- Compatible con gafas; reduce el empañamiento gracias a su diseño contorneado
- La pieza ajustable de la nariz de espuma blanda garantiza un ajuste perfecto y aumenta la comodidad del usuario
- La junta evita que la capa se abra por los bordes
Especificaciones
Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D | |
Pliegue plano | |
Algodón antibacteriano, tela sin tejer | |
Universal | |
FFP3 NR D | |
Sí |
Blanco | |
Sí | |
Respirador para partículas con doble banda para la cabeza | |
No | |
Protección contra polvos y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otros entornos peligrosos | |
No estéril |