Learn More
Fetal Hemoglobin Monoclonal Antibody (HBF-1), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
429.00€ - 1404.00€
Especificaciones
Antígeno | Fetal Hemoglobin, Fetal Hemoglobin (HbF) |
---|---|
Clon | HBF-1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | FITC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10716293
|
Invitrogen
MHFH01 |
500 μL |
429.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10632024
|
Invitrogen
MHFH014 |
2 mL |
1404.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility. This Fetal Hemoglobin monoclonal antibody specifically recognizes fetal hemoglobin found in fetal erythrocytes.
Fetal Hemoglobin Monoclonal antibody specifically detects Fetal Hemoglobin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
Fetal Hemoglobin, Fetal Hemoglobin (HbF) | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
Mouse | |
Human | |
P69891 | |
3047 | |
Human Fetal Hemoglobin (HbF) | |
Primary | |
4° C, store in dark | |
HBG1 |
HBF-1 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with <10% sucrose, BSA and 0.1% sodium azide | |
A-gamma globin; alpha-1 globin; gamma A hemoglobin; gamma globin; gamma-1-globin; Hb F Agamma; HBG1; HBGA; HBGR; HBG-T2; hemoglobin alpha 1; Hemoglobin gamma-1 chain; hemoglobin gamma-a chain; hemoglobin subunit gamma 1; hemoglobin subunit gamma-1; hemoglobin, gamma A; hemoglobin, gamma, regulator of; HSGGL1; PRO2979 | |
HBG1 | |
IgG1 | |
purified | |
Antibody |