Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, cualificado, formato One Shot™
El suero bovino fetal Gibco™, cualificado, formato One Shot™ ofrece un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganándose la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y de presupuesto.
Marca: Gibco™ A3160802
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la alícuota a partir de frascos de 500 ml
Especificaciones
Almacenar en congelador de -5 a -30 °C | |
Sudamérica | |
10 x 50 mL | |
Hielo seco |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
One Shot | |
Cualificado |