Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, certificado, Estados Unidos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
Marca: Gibco™ A3160402
Detalles adicionales : Peso : 0.04540kg
Descripción
Categoría de los sueros: Rendimiento plusOrigen: Estados Unidos
Nivel de endotoxinas: ≤5 EU/ml
Nivel de hemoglobina: ≤10 mg/dl
Frasco libre de alícuotas de 50 ml
El frasco Gibco™ One Shot™ de 50 ml está diseñado para eliminar la necesidad de dividir en alícuotas, y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva, mejorando sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
Las características incluyen:
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Todos los productos pueden no estar disponibles en todas las regiones debido a las regulaciones de importación. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener información sobre la disponibilidad del producto en su país.
Para investigación o procesos de fabricación posteriores únicamente. Ni el suero ni las proteínas de la sangre están diseñados para la administración directa en seres humanos o animales.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Bovino | |
Líquido | |
Suero fetal bovino | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
≤5 EU/ml | |
≤15 mg/dL | |
One Shot™ |
Suero bovino fetal, certificado, formato One Shot™, Estados Unidos | |
Estados Unidos | |
One Shot | |
10 x 50 mL | |
Estériles | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
contenedores | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.