Learn More
Thermo Scientific Chemicals FerroZine(TM) reactivo de hierro, hidrato, +98 %, puro
Catalog Number p-4509560
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1266615-85-3
C20H13N4NaO6S2
492.46
MFCD00150794
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
ferrozine mono-sodium salt hydrate, ferrozine™ iron reagent, c20h13n4o6s2.na.h2o, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate
129893581
sodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-6-(4-sulfophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzene-1-sulfonate
[Na+].OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
1266615-85-3
C20H13N4NaO6S2
492.46
MFCD00150794
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
ferrozine mono-sodium salt hydrate, ferrozine™ iron reagent, c20h13n4o6s2.na.h2o, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate
129893581
sodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-6-(4-sulfophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzene-1-sulfonate
[Na+].OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material FerroZine* iron reagent,hydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.46
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • FerroZine iron reagent, hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.