Learn More
Ferrous Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number 15587954
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
hierro(2+);sulfato;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
7782-63-0
FeH14O11S
278.01
MFCD00149719
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
62662
CHEBI:75836
hierro(2+);sulfato;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre del producto químico o material Ferrous Sulfate
Nombre de nota 7-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.02
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.90kg