Learn More
Ferrous Ammonium Sulfate, 6-Hydrate, Fine Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390756
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
7783-85-9
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
7783-85-9
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Ferrous Ammonium Sulfate
Nombre de nota 6-Hydrate
Forma física Cristal fino
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.13
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha