Learn More
Alfa Aesar™ Ferrosilicon 75
63.90€ - 178.00€
CAS 8049-17-0
Número MDL MFCD00016087
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15482347 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
045547.14
25 g 63.90€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15492347 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
045547.22
100 g 178.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
8049-17-0
MFCD00016087
Especificaciones
Ferrosilicon 75
8049-17-0
MFCD00016087
Insoluble in water.
Gray
25 g
≈75% silicon
UN1408
Grey granules,ca 75% silicon
>1000°C