Learn More
Alfa Aesar™ Ferrosilicon 75
Marca:  Alfa Aesar™ 045547.22
Detalles adicionales : CAS : 8049-17-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1408 Chem class : 4.3 Pack group : III
Cantidad. 100 g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492347
  • 178.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
8049-17-0
MFCD00016087
Especificaciones
Ferrosilicon 75
8049-17-0
MFCD00016087
Insoluble in water.
Gray
100 g
≈75% silicon
UN1408
Grey granules,ca 75% silicon
>1000°C
Videos
SDS Documentos