Learn More
Ferroin indicator solution, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ferroin indicator solution |
Cantidad | 100 mL |
Fórmula lineal | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
Número UN | UN3082 |
Nombre IUPAC | hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.52g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ferroin indicator solution
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate