Learn More
Alfa Aesar™ Ferrocenecarboxaldehyde, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 039254.09
Detalles adicionales : CAS : 12093-10-6 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3467 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313658
  • 156.00€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12093-10-6
MFCD00001429
[Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron]
Especificaciones
Ferrocenecarboxaldehyde
124°C
12093-10-6
[Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron]
Crystalline
Air Sensitive
10g
MFCD00001429
214.05
97%