Learn More
Ferroceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10447110
136.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-54-5
C10H10Fe
186.04
MFCD00001427
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
25199998
Ferrocene
[Fe].c1cccc1.c1cccc1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-54-5
C10H10Fe
186.04
MFCD00001427
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
25199998
Ferrocene
[Fe].c1cccc1.c1cccc1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ferrocene
Punto de fusión 173.0°C to 176.0°C
Color Marrón-naranja
Punto de ebullición 249.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,4064
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Punto de sublimación 0100.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferrocene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.