missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferritin light chain Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Ferritin light chain |
---|---|
Concentración | 0.35 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817303
|
Proteintech
10727-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807303
|
Proteintech
10727-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes the light subunit of the ferritin protein. Ferritin is the major intracellular iron storage protein in prokaryotes and eukaryotes. It is composed of 24 subunits of the heavy and light ferritin chains. Variation in ferritin subunit composition may affect the rates of iron uptake and release in different tissues. A major function of ferritin is the storage of iron in a soluble and nontoxic state. Defects in this light chain ferritin gene are associated with several neurodegenerative diseases and hyperferritinemia-cataract syndrome. This gene has multiple pseudogenes.Especificaciones
Ferritin light chain | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P02792, P02793, P29391 | |
14325, 2512, 29292 | |
Ferritin light chain Fusion Protein Ag1149 | |
Primary | |
-20°C | |
FTL |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Ferritin L subunit, Ferritin light chain, ferritin, light polypeptide, FTL | |
FTL, Ftl1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |