missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin, Light Chain Mouse, Clone: FTL/1389, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 2512-MSM4-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930068

  • 494.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Ferritin, Light Chain
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FTL
Recombinant human FTL protein fragment (aa 38-165)
19-25kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
2512
Immunohistochemistry
FTL/1389
Unconjugated
NP_000137
Mouse
IgG1
HepG2, HeLa, HL-60 or 293T cells. Pancreas, Liver, Cerebellum or Testis.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos