Learn More
Ferric Nitrate, 9-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
256.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ferric Nitrate |
Nombre de nota | 9-Hydrate |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3] |
Nombre IUPAC | iron(3+) nonahydrate trinitrate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 404 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.68kg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.