Learn More
Thermo Scientific™ ARN polimerasa T7 (20 U/μl)
Código de producto. p-4530777 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Concentración:
20 U/µL
Cantidad:
5000 U
5 × 5000 U
Tamaño de la unidad:
25000 unidades
5000 unidades
Código de producto. 10610301
Marca: Thermo Scientific™ EP0111
Edge
La polimerasa de ARN T7 Thermo Scientific™ es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor bicatenario.
La ARN-polimerasa Thermo Scientific™ Bacteriophage T7 es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor bicatenario.
Cataliza la síntesis 5>3’ de ARN en el ADN monocatenario o en el ADN bicatenario downstream de su promotor.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con aminoalil, biotina, fluoresceína y digoxigenina)
Recomendada para:
Síntesis de ARN con y sin marcado que se puede utilizar para hibridación, traducción de ARN in vitro; como ARNa, ARNip, sustrato en ensayos de protección de ARNasa, plantilla para secuencias de ADN genómico.
Nota:
Secuencias de promotores de consenso: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. La posición en negrita (+ 1) indica el primer nucleótido incorporado al ARN durante la transcripción. Solo las bases que van de esta posición a la + 3 resultan decisivas para la transcripción, y deben ser una guanina y una base purínica, respectivamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Polimerasa ARN-polimerasa T7
Cantidad 5000 U
Concentración 20 U/µL