Learn More
Thermo Scientific™ PvuII, HC (50 U/μL)
Thermo Scientific™ Fermentas PvuII está disponible como enzima FastDigest, que se usa para la digestión rápida del ADN.
Marca:  Thermo Scientific™ ER0633
105.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10222680
  • 158.00€ / 12500 unidades
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ PvuII está disponible como enzima FastDigest que se utiliza para la digestión rápida del ADN, más del 90 % de los fragmentos de ADN digerido pueden ligarse y más del 95 % pueden recortarse si el extremo 5′ presenta una concentración de 0,15 μm después de una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada (5 U/μg de ADN x 2 horas) de PvuII.
5'...C A G▵C T G...3'
3'...G T C▵G A C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón G: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • PvuII se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 10 veces mayor a la recomendada de Pvull, más del 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y más del 95 % pueden recortarse
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Una sobredigestión con más de 15 veces la cantidad recomendada de PvuII puede provocar una actividad estrella.
Especificaciones
Especificaciones
50 U/μl
Pvu II
No
No
Enzima de restricción
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón G 10X
37 °C
12.500 U
Clonación tradicional
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.