Learn More
Thermo Scientific™ PauI (BssHII) (10 U/μL)
La enzima de restricción PauI (BssHII) reconoce los sitios G^CGCGC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón R (isoesquizómeros: BsePI, BssHII).
Marca:  Thermo Scientific™ ER1092
208.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10889200
  • 313.00€ / 1000 unidades
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ADN lambda digerido con PauI (BssHII), agarosa al 0,7 %, 6 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵C G C G C...3'
3'...C G C G C▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • PauI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/mLde BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de PauI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 10 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • AflIII, AscI, BtgI, MluI
Nota:
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %) o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella.
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
PauI (BssHII)
No
Enzima de restricción
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Tampón R 10X
37 °C
1000 U
Clonación tradicional
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.