Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 15 bp DNA Fragment
Optimice las aplicaciones en las que se requiere un patrón de tamaño de ADN personalizado con NoLimits, una colección de 36 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía que van de 10 a 20.000 bp.
Marca:  Thermo Scientific™ SM1381
55.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00650kg
Código de producto. 10869040
  • 83.50€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
NoLimits es una colección de 36 fragmentos de ADN individuales muy purificados que van de 10 a 20.000 bp. A diferencia de otros proveedores, cuyos patrones personalizados se producen por PCR, los fragmentos de ADN Thermo Scientific NoLimits se producen con plásmidos específicamente diseñados que se han purificado mediante tecnología patentada.
El ADN plasmídico se digiere con enzimas de restricción Thermo Scientific y los fragmentos de ADN individuales se purifican mediante cromatografía a partir de la mezcla de digestión. Por tanto, proporcionamos fragmentos de ADN excepcionalmente puros, sin moléculas degradadas ni truncadas. Nuestros fragmentos de ADN personalizados son la mejor opción para aplicaciones especializadas tanto en electroforesis (gel o capilar) como en HPLC, etc.
Características destacadas
  • Fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía
  • Rango amplio: De 10 a 20.000 bp
  • Picos agudos durante la electroforesis capilar, bandas nítidas durante la electroforesis en gel
  • Concen20.000tración precisa de ADN 
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa
No
Geles de agarosa
NoLimits
Fragmento de ADN
De 10 bp a 20000 bp
Embalaje sostenible
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
La fabricación de este producto está cubierta por la patente de EE. UU. nro. 7 811 807 y las correspondientes contrapartes.