Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 10000 bp DNA Fragment
Optimice las aplicaciones en las que se requiere un patrón de tamaño de ADN personalizado con NoLimits, una colección de 36 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía que van de 10 a 20.000 bp.
Marca: Thermo Scientific™ SM1751
Detalles adicionales : Peso : 0.00650kg
Descripción
NoLimits es una colección de 36 fragmentos de ADN individuales muy purificados que van de 10 a 20.000 bp. A diferencia de otros proveedores, cuyos estándares personalizados se producen por PCR, los fragmentos de ADN Thermo Scientific NoLimits se producen utilizando plásmidos específicamente diseñados purificados mediante tecnología patentada.
El ADN plasmídico se digiere con enzimas de restricción Thermo Scientific y los fragmentos de ADN individuales se purifican mediante cromatografía a partir de la mezcla de digestión. Por tanto, proporcionamos fragmentos de ADN excepcionalmente puros, sin moléculas degradadas ni truncadas. Nuestros fragmentos de ADN personalizados son la mejor opción para aplicaciones especializadas tanto en electroforesis (gel o capilar) como en HPLC, etc.
Características destacadas
- Fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía
- Rango amplio: De 10 a 20.000 bp
- Picos agudosdurante la electroforesis capilar, bandas nítidas durante la electroforesis en gel
- Concentración precisa de ADN
Especificaciones
Agarosa | |
No | |
Geles de agarosa | |
NoLimits |
Fragmento de ADN | |
De 10 bp a 20000 bp | |
Embalaje sostenible |
La fabricación de este producto está cubierta por la patente de EE. UU. nro. 7,811,807 y las correspondientes contrapartes.