Learn More
Thermo Scientific™ Mva1269I (BsmI) (10 U/μL)
La enzima de restricción Mva1269I (BsmI) reconoce los sitios GAATGC(1/-1)^ y se corta mejor a 37 °C con el tampón R (isoesquizómeros: BsaMI, BsmI, PctI).
Marca: Thermo Scientific™ ER0961
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
ADN lambda digerido con Mva1269I (BsmI), agarosa al 1 %, 46 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G A A T G C N▵...3'
3'...C T T A C▵G N ...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- Mva1269I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
- Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Especificaciones
10 U/μl | |
Mva1269I (BsmI) | |
Sí | |
Sí | |
Enzima de restricción |
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón R 10X | |
37 °C | |
200 U | |
Clonación sin cicatrices |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.