missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ FastDigest Hin6I

Realice una digestión de ADN sencillo, doble o múltiple en un plazo de 5 a 15 minutos con esta línea avanzada de enzimas de restricción, 100 % activa en un tampón universal.

Marca:  Thermo Scientific™ FD0484

Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg

Código de producto. 10314690

  • 84.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ADN lambda digerido con HinP1I (Hin6I), agarosa al 1,4%, 215 sitios de escisión

Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.

El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.

Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.

Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.

Características destacadas

  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones

Especificaciones

• FastDigest Hin6I (200 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)

Store at –20°C.

Hin6I
No
Enzima de restricción
FastDigest
80°C
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
37 °C
200 μL (200 Reactions)
Clonación tradicional
5' protruding ends
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.