Learn More
Thermo Scientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit
Realice la detección cromogénica de las sondas de ácido nucleico biotiniladas con el juego ThermoScientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit.
Marca:  Thermo Scientific™ K0661
Detalles adicionales : Peso : 3.12520kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10755651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
El juego Biotin Chromogenic Detection Kit es una práctica herramienta para la detección cromogénica de sondas de ácidos nucleicos biotinilados. El kit es optimizado para ofrecer de forma reproducible una elevada sensibilidad con un bajo fondo en aplicaciones como, por ejemplo, las técnicas Southern, Northern, dot y slot blot, así como en la detección de placas virales y colonias bacterianas. La biotinilación de sondas de ADN/ARN se utiliza ampliamente como una alternativa segura y práctica al marcado radioactivo. Se puede incorporar biotina a los ácidos nucleicos mediante diversos métodos enzimáticos y no enzimáticos, incluido el Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit. 
El kit está optimizado para ofrecer de forma reproducible una elevada sensibilidad con un bajo fondo en aplicaciones como, por ejemplo, las técnicas Southern, Northern, dot y slot blot, así como en la detección de placas virales y colonias bacterianas. La biotinilación de sondas de ADN/ARN se utiliza ampliamente como una alternativa segura y práctica al marcado radioactivo. Se puede incorporar biotina a los ácidos nucleicos mediante diversos métodos enzimáticos y no enzimáticos, incluido Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit. Las sondas biotiniladas se detectan con estreptavidina acoplada a la fosfatasa alcalina (FA). Los conjugados estreptavidina-FA se unen de forma específica e irreversible a las sondas marcadas con biotina. Las sondas se visualizan con un sustrato cromogénico para fosfatasa alcalina BCIP/NBT, que produce un precipitado de color morado-azulado. Por tanto, la visualización no requiere película de rayos X ni ningún otro equipo específico (Fig. 1). El kit de detección cromogénica de biotina incluye un reactivo de bloqueo y tampones de bloqueo/lavado especialmente diseñados para minimizar el fondo, que se suele asociar a la detección de la biotina en los sistemas convencionales. Se recomienda el uso del producto SensiBlot Plus Nylon Membrane, con carga positiva, un componente de este sistema de detección mediante el que se garantiza la máxima sensibilidad de detección y el mínimo fondo.
  • Alta sensibilidad de detección: 0,03 pg de ADN homólogo en hibridación de dot blot con sonda etiquetada con biotina
  • Bajo fondo debido a procedimientos optimizados de lavado y bloqueo
  • La visualización de detección no radiactiva no requiere película de rayos X ni ningún otro equipo específico
  • Rápido y cómodo: componentes listos para usar
Recomendada para:
Detección de colonias, placas o Southern, Northern, dot/slot blot.
Especificaciones
Especificaciones
Cromogénico
ADN/ARN
Kit de detección de ácido nucleico biotinilado
Kit
Detección de colonias, placas, Southern, Northern, dot/slot blot.
10 reacciones