Learn More
Masterflex™ Female Threaded Straight Coupling
Feature rolled threads for improved strength. Use threaded fittings with our rigid tubing for your high-pressure applications
Marca: Masterflex™ 31410-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Muy buena resistencia química.
- Con capacidad de 517,1 bar a 25 °C (7500 psi a 77 °F).
- Apto para temperatuas desde los – 53 a + 289 °C (de – 65 a + 550 °F).
- Los conectores roscados son resistentes y están diseñados para una instalación estable.
- Ofrecemos acoplamientos roscados y reductores, codos y conectores, reductores y casquillos, casquillos, conectores en T y tapones, mamparo y colectores.
- Disponible en una variedad de tamaños y formatos.
Especificaciones
Acoplamiento recto roscado hembra | |
Acero inoxidable | |
33 mm | |
- 53 °C | |
3/8 pulg | |
22 mm | |
3/8 pulg | |
550 °F |
Esterilizable en autoclave | |
34,03 mm (1-5/16 pulgadas) | |
-65 °F | |
3/8 pulg | |
3/8 pulg | |
7/8 pulg | |
7500 psi | |
de 289 °C |