Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to UNF Threaded Adapter Fittings, Straight
Shop All Cole-Parmer ProductsDescrizione
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Packaging Quantity | 25/Pk. |
| Inlet | Female Luer with 5/16 in. Hex |
| Thread Size | 1/4-28 UNF(M) |
| Material (Seal) | Polypropylene |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?