Learn More
Fehling'S Solution No. 2, Contains Sodium Hydroxide To B.P. 1988, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical J/3900/15
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10101480
  • 35.00€ / 1 litro
Envío estimado: 12-11-2021
65391
Especificaciones
65391
Frasco de plástico de HDPE
1L
Líquido
Incolora
Videos
SDS Documentos
Certificados