missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fehling'S Solution No. 1, To Lane and Eynon Modification, Fisher Chemical™

Catalog Number 10450354
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
10981
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
10981
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fehling's solution No. 1 Lane and Eynon modification
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'