missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCHO1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 26767-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815135

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 27-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

FCHO1 is involved in clathrin-coated vesicle formation.
Especificaciones

Especificaciones

FCHO1
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14526
FCH domain only 1, FCH domain only protein 1, FCHO1, KIAA0290
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
23149
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
FCHO1
Liquid
FCHO1
FCHO1 Fusion Protein Ag25291
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados