Learn More
FCER1A Armenian Hamster, PE, Clone: 42795, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB91-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912638
  • 68.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
FCER1A
42795
PE
NP_001992
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
2205
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER1A
IgG
25 μg
Store at 2-4°C.