Learn More
FcεR1α Mouse anti-Human, PE, Clone: AER-37 (also known as CRA-1, CRA1), BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566607
Detalles adicionales : Peso : 0.00840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825189
  • 960.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FcεR1α Monoclonal antibody specifically detects FcεR1α in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
FcεR1α
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Human
Purified
Flow Cytometry
AER-37 (also known as CRA-1, CRA1)
PE
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ