missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FcεR1α Mouse anti-Human, PE, Clone: AER-37 (also known as CRA-1, CRA1), BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
384.00€ - 960.00€
Especificaciones
Antígeno | FcεR1α |
---|---|
Clon | AER-37 (also known as CRA-1, CRA1) |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835189
|
BD Biosciences
566608 |
25 μg |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15825189
|
BD Biosciences
566607 |
0.1 mg |
960.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FcεR1α Monoclonal antibody specifically detects FcεR1α in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
FcεR1α | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
AER-37 (also known as CRA-1, CRA1) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Mouse | |
Human | |
Primary |