Learn More
FBXO8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | FBXO8 |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819283
|
Proteintech
11903-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809283
|
Proteintech
11903-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of the ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbxs class. It contains a C-terminal amino acid sequence that bears a significant similarity with a portion of yeast Sec7p, a critical regulator of vesicular protein transport. This human protein may interact with ADP-ribosylation factor(s)(ARFs) and exhibit ARF-GEF (guanine nucleotide exchange factor) activity.Especificaciones
FBXO8 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9NRD0, Q9QZN3 | |
26269, 306436, 50753 | |
FBXO8 Fusion Protein Ag2539 | |
Primary | |
-20°C | |
FBXO8 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DC10, F box only protein 8, F box protein 8, F box/SEC7 protein FBS, FBS, FBX8, FBXO8, UNQ1877/PRO4320 | |
Fbxo8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |