Learn More
Abnova™ FBLN1 (Human) Recombinant Protein
Human FBLN1 full-length ORF ( AAH22497.1, 1 a.a. - 683 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002192-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104851
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MERAAPSRRVPLQLLLLGGLALLAAGVDADVLLEACCADGHRMATHQKDCSLPYATESKECRMVQEQCCHSQLEELHCATGISLANEQDRCATPHGDNASLEATFVKRCCHCCLLGRAAQAQGQSCEYSLMVGYQCGQVFRACCVKSQETGDLDVGGLQETDKIIEVEEEQEDPYLNDRCRGGGPCKQQCRDTGDEVVCSCFVGYQLLSDGVSCEDVNECITGSHSCRLGESCINTVGSFRCQRDSSCGTGYELTEDNSCKDIDECESGIHNCLPDFICQNTLGSFRCRPKLQCKSGFIQDALGNCIDINECLSISAPCPIGHTCINTEGSYTCQKNVPNCGRGYHLNEEGTRCVDVDECAPPAEPCGKGHRCVNSPGSFRCECKTGYYFDGISRMCVDVNECQRYPGRLCGHKCENTLGSYLCSCSVGFRLSVDGRSCEDINECSSSPCSQECANVYGSYQCYCRRGYQLSDVDGVTCEDIDECALPTGGHICSYRCINIPGSFQCSCPSSGYRLAPNGSNCQDIDECVTGIHNCSINETCFNIQGGFRCLAFECPENYRRSAATRCERLPCHENRECSKLPLRITYYHLSFPTNIQAPAVVFRMGPSSAVPGDSMQLAITGGNEEGFFTTRKVSPHSGVVALTKPVPEPRDLLLTVKMDLSRHGTVSSFVAKLFIFVSAEL
Especificaciones
Especificaciones
AAH22497.1
fibulin 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBLN1
GST
2192
Wheat germ expression system
10 μg
FBLN
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer