Learn More
Abnova™ FATE1 (Human) Recombinant Protein
Human FATE1 full-length ORF (BAB71454.1, 1 a.a. - 183 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00089885-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106433
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAGGPPNTKAEMEMSLAEELNHGRQGENQEHLVIAEMMELGSRSRGASQKKQKLEQKAAGSASAKRVWNMTATRPKKMGSQLPKPRMLRESGHGDAHLQEYAGNFQGIRFHYDRNPGTDAVAQTSLEEFNVLEMEVMRRQLYAVNRRLRALEEQGATWRHRETLIIAVLVSASIANLWLWMNQ
Especificaciones
Especificaciones
BAB71454.1
fetal and adult testis expressed 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FATE1
GST
89885
Wheat germ expression system
10 μg
FATE
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer