Learn More
Promoción de FastDigest™ XapI
La enzima de restricción XapI FastDigest reconoce los sitios R^AATTY y corta mejor a 37 °C en 5-15 minutos utilizando el tampón universal FastDigest universal (isoesquizómeros: AcsI, ApoI).
Marca:  Thermo Scientific FD1383
43.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10420430
  • 65.50€ / 50 reacciones
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN monocatenario, bicatenario o múltiple en un período de 5-15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ADN ligasa T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100  % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características
  • 100 % de actividad de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal
  • 100% de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en 5-15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • Análisis de SNP
Nota
el tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro.
Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
Especificaciones
Especificaciones
Tampón 10X FastDigest y tampón 10X FastDigest Green
Análisis rápido de clones; preparación rápida de ADN para clonación; digestión de productos de PCR; identificación rápida de genotipos mediante RFLP; digestión de ADN difícil de disociar
50 μl
FastDigest™ Xapl