Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde rápido FCF, puro, certificado
Catalog Number p-4259092
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2353-45-9
C37H34N2Na2O10S3
808.84
MFCD00013053
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42053
16887
disodio; 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-5-hidroxienbensulfonato
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
2353-45-9
C37H34N2Na2O10S3
808.84
MFCD00013053
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42053
16887
disodio; 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-5-hidroxienbensulfonato
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fast Green FCF
Punto de fusión 290.0°C
Índice de absorción 0.98 to 1.2
Contenido de tinte 85% min.
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (25°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 622 to 626nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 808.84
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Burdeos a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast green FCF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.