Learn More
3M™ Mascarillas de partículas Aura™ Serie 9300
El respirador de partículas Aura™ de 3M™ proporciona protección respiratoria con un diseño de 3 paneles planos plegables, baja resistencia respiratoria y un panel superior grabado y esculpido que puede ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.
14.85€ - 2500.00€
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11787574
|
3M™
7000062383 |
FFP2 | PF9320. |
14.85€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Ver productos alternativos » | |||||||||
16523771
|
3M™
7000089312 |
FFP3 | 9332+ P3 con válvula |
2380.00€
paquete de 330 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16684912
|
3M™
7000088730 |
FFP2 | 9322+ P2 con válvula |
1285.00€
paquete de 330 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16674902
|
3M™
7100231525 |
FFP3 | 9330+ P3 |
2500.00€
paquete de 440 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17237620
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | 9312 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
12672545
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | 9312 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
17257620
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | 9330 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
12602555
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | 9330 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
11777574
|
3M™
7000062381 |
FFP1 | PF9312 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
10116544
|
3M™
7000088722 |
FFP2 | 9322+ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
11797574
|
3M™
7000062382 |
FFP2 | PF9322 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
11707584
|
3M™
7000062384 |
FFP3 | PF9332 |
91.88€
paquete de 5 Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Ver productos alternativos » | |||||||||
11717574
|
3M™
7000088725 |
FFP1 | 9310 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Ver productos alternativos » | ||||
10583051
|
3M™
7000088723 |
FFP2 | 9320 |
57.80€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Ver productos alternativos » | |||||||||
Descripción
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación.Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ de la serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
- Envasadas individualmente para evitar la contaminación
- Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
- Ligera y plegable
- Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
- Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la respiración con aire más frío