Learn More
DWK Life Sciences Matraz biorreactor CELLine™
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos
261.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Incluye Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad de la celda (métrico) Capacidad del material (métrico) Para utilizar con (aplicación) N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de la celda (métrico) Capacidad del material (métrico) Para utilizar con (aplicación) N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
12871793
Ver documentos
DWK Life Sciences
WCL1000-3
15 mL 1000 mL Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión 3/Paq.
1045.00€
paquete de 3
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12801803
Ver documentos
DWK Life Sciences
WCL1000-1
15 mL 1000 mL Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión 1/Paq.
336.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12891793
Ver documentos
DWK Life Sciences
WCL1000AD-1
15 mL 1000 mL Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos adherentes 1/Paq.
335.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12881793
Ver documentos
DWK Life Sciences
WCL0350-5
5 mL 350 mL Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión 5/Paq.
1310.00€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12811803
Ver documentos
DWK Life Sciences
WCL1000AD-3
15 mL 1000 mL Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos adherentes 3/Paq.
1005.00€
paquete de 3
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12821803
Ver documentos
DWK Life Sciences
WCL0350-1
5 mL 350 mL Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión 1/Paq.
261.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces para cultivos celulares de gran densidad con sistema de membrana doble posibilitan un menor mantenimiento del cultivo y una recolección de gran concentración
  • La cámara de medios de cultivo a granel permite unos mayores tiempos de procesamiento sin tener que reponer los medios
  • El compartimento para las células concentra células, anticuerpos y proteínas para que la purificación resulte más sencilla
  • Para cultivo celular en suspensión y cultivo de células adherentes: Hibridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Para el cultivo de células adherentes
  • Compartimento para medios de cultivo de 1000 ml
  • Compartimento para células de 15 ml
  • Disponible en paquete de uno (02-912-745) o paquete de tres (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Para cultivo celular en suspensión
  • Compartimento para medios de cultivo de 350 ml
  • Compartimento para células de 5 ml
  • Disponible en paquete de uno (02-912-746) o paquete de cinco (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Para cultivo celular en suspensión
  • Compartimento para medios de cultivo de 1000 ml
  • Compartimento para células de 15 ml
  • Disponible en paquete de uno (02-912-744) o paquete de tres (02-912-741)
Especificaciones
Especificaciones
Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección
Estéril