Learn More
FAM131B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26498-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814945
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 28-10-2021
Descripción
Descripción
FAM131B is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
FAM131B
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86XD5
FAM131B, KIAA0773, Protein FAM131B
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
9715
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
FAM131B
Liquid
FAM131B
FAM131B Fusion Protein Ag24143
Antigen Affinity Chromatography