Learn More
FAM125A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno FAM125A
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824375
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25816-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16814375
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25816-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FAM125A, also named as MVB12A and CFBP, is a component of the ESCRT-I complex. FAM125A is required for the sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies. FAM125A has three isoforms with MW 27-28 kDa and 25 kDa.
Especificaciones
Especificaciones
FAM125A
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96EY5
93343
FAM125A Fusion Protein Ag22919
Primary
-20°C
MVB12A
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CFBP, ESCRT I complex subunit MVB12A, FAM125A, Protein FAM125A
MVB12A
IgG
Antigen Affinity Chromatography