Learn More
Macherey Nagel X100 Pleated filter MN 1674 1/4, D=40cm .
Marca:  Macherey Nagel 574040
X100 Pleated filter MN 1674 1/4, D=40cm .
Código de producto. 10002801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    233.00€ / paquete de 100
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-12-2025