Learn More
Microplacas de poliestireno Falcon™
Fabricadas con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima. Las microplacas de poliestireno Falcon™ Corning™ están disponibles con superficies con tratamiento de cultivo de tejidos o sin tratar.
92.90€ - 332.55€
Especificaciones
Color Transparente
Esterilidad Sterile
Tapa With Lid
Material Poliestireno
Volumen de trabajo (imperial) De 1.5 a 2.2 ml
Ver más especificaciones
Productos 20
Código de producto Marca Área de cultivo Formato Tratamiento de superficie Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Área de cultivo Formato Tratamiento de superficie Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10599891 Falcon
353226
2 cm2 Tissue-Culture Treated 6/bolsa, 36/caja 96.10€
paquete de 36 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
10510653 Falcon
353934
9.6 cm2 Tissue-Culture Treated 10/bandeja RS, 60/caja 155.00€
paquete de 60 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10626491 Falcon
353225
3.8 cm2 Tissue-Culture Treated 6/bolsa, 36/caja 107.00€
paquete de 36 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-07-2019
Añadir a la cesta
10469392 Falcon
353227
0.36 cm2 Tissue-Culture Treated 5/bolsa, 50/caja 147.30€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
10356741 Falcon
353230
0.75 cm2 6/bolsa, 36/caja 136.00€
paquete de 36 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
10284901 Falcon
351146
9.6 cm2 Non-Treated 1/bandeja, 50/caja 115.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
10199391 Corning
351178
0.75 cm2 Non-Treated 1/bandeja, 50/caja 148.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-07-2019
Añadir a la cesta
10396881 Falcon
351147
2 cm2 Non-Treated 1/bandeja, 50/caja 120.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 5
Añadir a la cesta
10520832 Falcon
351177
0.36cm2 Non-Treated 1/Tray, 50/Cs. 151.05€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 6
Añadir a la cesta
10357992 Falcon
353916
0.32 cm2 Tissue-Culture Treated A granel, 100/caja 332.55€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-07-2019
Añadir a la cesta
10048760 Falcon
353047
2 cm2 Tissue-Culture Treated 1/bandeja, 50/caja 137.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 24
Stock Remoto 38
Añadir a la cesta
10777241 Falcon
353077
0.36 cm2 1/bandeja, 50/caja 148.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 9
Añadir a la cesta
10110151 Falcon
353046
9.6 cm2 1/bandeja, 50/caja 132.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 25
Stock Remoto 31
Añadir a la cesta
10059110 Falcon
353078
0.75 cm2 Tissue-Culture Treated 1/bandeja, 50/caja 188.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 3
Stock Remoto 4
Añadir a la cesta
10799541 Falcon
353224
9.6 cm2 Tissue-Culture Treated 6/bolsa, 36/caja 92.90€
paquete de 36 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
10489482 Falcon
353043
3.8 cm2 Tissue-Culture Treated 1/bandeja, 50/caja 180.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 7
Stock Remoto 9
Añadir a la cesta
10334791 Falcon
353072
0.32 cm2 1/bandeja, 50/caja 161.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 67
Añadir a la cesta
10141161 Falcon
353075
0.32 cm2 5/bolsa, 50/caja 145.60€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 100
Añadir a la cesta
10748692 Falcon
351172
0.32 cm2 Non-Treated 1/bandeja, 50/caja 151.05€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 4
Añadir a la cesta
10498841 Falcon
351143
3.8 cm2 Non-Treated 50/caja 131.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Opción de superficie tratada para cultivos o sin tratar
  • La superficie de crecimiento sin tratar es más hidrófoba que la superficie de cultivo de tejidos y es similar a la superficie de una placa de Petri bacteriológica
  • Esterilizadas mediante radiación gamma
  • Diseño de tapa que permite el apilado estable en la mesa de trabajo o en la incubadora
  • Todas las placas (excepto 08-772-2A y 08-772-16) cuentan con la tapa patentada “laberinto” que reduce la evaporación de los medios de los pocillos y minimiza el riesgo de contaminación
  • Faldilla larga y borde serrado que permiten un agarre más firme en la manipulación de la placa
  • Claridad óptica excepcional que permite la visualización de todas las monocapas de células
  • Los extremos para escritura esmerilados proporcionan una zona de escritura transparente para una identificación rápida
  • Todas las placas y tapas son adecuadas para la manipulación manual y automatizada
Order Info
Cierre de tipo desplegable, envase de calidad médica. Envasadas individualmente en bandeja de PET reciclable en cajas de 50; o envasadas a granel con tapas en fundas de seis, 36 por caja, o fundas de cinco (placas de 96 pocillos), 50 por caja.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
With Lid
De 1.5 a 2.2 ml
Sterile
Poliestireno